Learn More
Bochem™ Tijeras universales de acero inoxidable con mango de plástico
Moldeadas con asa ergonómica. Las tijeras universales de acero inoxidable Bochem™ con mango de plástico tienen una hoja de acero inoxidable.
33.75€ - 34.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras universales |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10303951
|
Bochem™
4250 |
190 mm |
33.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10498242
|
Bochem™
4251 |
210 mm |
34.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Asa de plástico exterior
- Asa metálica persistente
- Hoja de acero inoxidable
Especificaciones
Tijeras universales | |
Acero inoxidable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bochem™ Tijeras universales de acero inoxidable con mango de plástico