Learn More
Nickel Electro™ Espátula con vibración Quaverette de acero inoxidable con extremo en forma de V
Tienda Nickel-Electro ProductosDescripción
- Para hacer adiciones precisas de materiales preciosos girando la ruedecilla dentada.
- Hace vibrar la espátula, lo que le ofrece el control de la cantidad que se dispensa.
- Permite contar los granos pequeños de polvos del final.
- La hoja estrecha en forma de V y la longitud se manipulan fácilmente en recipientes estrechos.
- La espátula está fabricada con acero inoxidable, tiene un extremo en forma de V y cuenta con un mango de plástico para adaptarse a la mano.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Espátula con vibración Quaverette |
| Tipo de producto | Espátula con vibración |
| Para utilizar con (aplicación) | Para realizar adiciones precisas |
| Anchura (métrico) | 6 mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 2 mm |
| Material del mango | Plástico |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 210 mm |