Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de ventilación de acero inoxidable
Marca: VACUUBRAND™ 20666800
128.25 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Válvula de ventilación VB 10 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
VACUUBRAND™ Válvula de ventilación de acero inoxidable > Material: Acero inoxidable
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido