Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de viscosidad EZ™ Series
Código de producto. p-8005009 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 10 a 36 cSt
De 161 a 1401 cSt
De 19 a 156 cSt
De 64 a 596 cSt
De 79 a 784 cSt
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11765339
Marca: Cole-Parmer™ 0870000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida la viscosidad con vasos de viscosidad de acero inoxidable. Los vasos de viscosidad EZ™ Series proporcionan una forma sencilla y económica de medir la viscosidad. Cuentan con un orificio mecanizado para garantizar su longitud y proporcionan un flujo simétrico.
Para realizar una medición: Solo tiene que sumergir el vaso en el líquido de prueba para llenarlo. Tras retirar el vaso, mida el tiempo que tarda en producirse la primera interrupción en el flujo de líquido. Cada vaso se suministra con una tabla de conversión para determinar la viscosidad en centistokes (cSt) a partir del tiempo transcurrido.
  • Cumple las dimensiones especificadas en las normas ASTM D 4212.
  • Cumple con ASTM 816, D1084 y D4212
  • Vaso y mango de acero inoxidable
  • ± 3 % de tolerancia a la producción
  • El soporte carrusel de aluminio opcional admite hasta cinco vasos para un almacenamiento sencillo
Especificaciones
Tipo de producto Copa de viscosidad
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Una forma sencilla y económica de medir la viscosidad
Intervalo de velocidad De 10 a 36 cSt