Learn More
Cole-Parmer™ Baño de agua de acero inoxidable
Código de producto. p-8011192
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
15 L
24 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13101204
Marca: Cole-Parmer™ 1212291
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The WB-300 Series Stuart General-Purpose Digital Water Bath is easy to use and easy to clean.
  • Visor digital de temperatura
  • Bol de laboratorio de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Bol de laboratorio de interior transparente fácil de limpiar
  • Carcasa exterior Cool Touch
  • Sensor de agua de bajo nivel
  • Drenaje integrado
  • Se suministra con tapa de policarbonato resistente
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1.6 gal.
Capacidad (métrico) 6 L
Intervalo de temperatura 25°C a 99,9°C
Tipo Water Bath
Material Acero inoxidable
Estabilidad de la temperatura ±0.5°C
Dimensiones (Pr x An x Al) 230 x 335 x 280 mm
Peso (métrico) 6,5 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz