Learn More
Tuttnauer Stainless Steel Wire Basket for Bench Top Autoclaves
Stainless steel mesh wire basket for bottles and general use.
Marca:  Tuttnauer BSK387-0006
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17809568
  • 470.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Stainless Steel wire basket
Especificaciones
Especificaciones
Maximum number of baskets: 1
40 L
10.4 in.
26.8 in.
Autoclave Basket
680 x 260 x 225 mm
8.8 gal.
26 cm
3870 Bench Top Autoclave
68 cm