Learn More
Micronova™ Cepillos de alambre SS con cerdas de rigidez media punta tipo penacho y mango de rosca ACME
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
22,9 cm
40,6 cm
50,8 cm
71,1 cm
Diámetro de la cerda (métrico):
0,64 cm
1,3 cm
1,9 cm
1,91 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
Entre 1,9 y 3,8 cm
Tipo de producto:
Cepillo
Cepillo con punta en abanico
Cepillo en forma de J
Cepillo en forma de S
Förpackningsstorlek:
cada uno
Beskrivning
Los cepillos de alambre de acero inoxidable Micronova son excelentes para limpiar válvulas, tubos, cilindros, cámaras estrechas y otras áreas difíciles de limpiar. Los cepillos duraderos son lo suficientemente flexibles como para doblarse a través de las conexiones, pero lo suficientemente rígidos para eliminar residuos. Las versiones cónicas añaden un nivel de versatilidad de limpieza.
- Cepillos de cerdas de nailon con un núcleo de alambre de acero inoxidable
- Ideal para válvulas, tubos, cilindros y cámaras estrechas
- Flexible para doblarse a través de las conexiones, pero lo suficientemente rígido para retirar residuos
- Las versiones cónicas añaden versatilidad de limpieza
- Disponible en una gama de diámetros de 0,25 a 2 pulgadas (0,63 a 5 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Cepillo con punta en abanico |
| Bristle Material | Nailon |
| Bristle Type | Rigidez media |
| Color-coded | No |
| Material del mango | Acero inoxidable |
| Handle Type | Bucle |
| Tipo de punta | Punta en abanico |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Nylon bristle, Fan Tip Braided wire Brush Head, Stainless Steel wire handle |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering