Learn More
Micronova™ Cepillos de alambre SS con cerdas de rigidez media punta tipo penacho y mango de rosca ACME
Código de producto. p-7203104 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
22,9 cm
40,6 cm
50,8 cm
71,1 cm
Diámetro de la cerda (métrico):
0,64 cm
1,3 cm
1,9 cm
1,91 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
Entre 1,9 y 3,8 cm
Tipo de producto:
Cepillo
Cepillo con punta en abanico
Cepillo en forma de J
Cepillo en forma de S
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15773004
Marca: Micronova™ BRWL149
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Diámetro del cepillo: 0,63 cm (0,25 pulgadas), longitud: 12,7 cm (5 pulgadas), longitud total: 40,64 cm (16 pulg.) Rigidez de las cerdas: Light
Cepillos de alambre de acero inoxidable con cerdas de nailon
Los cepillos de alambre de acero inoxidable Micronova son excelentes para limpiar válvulas, tubos, cilindros, cámaras estrechas y otras áreas difíciles de limpiar. Los cepillos duraderos son lo suficientemente flexibles como para doblarse a través de las conexiones, pero lo suficientemente rígidos para eliminar residuos. Las versiones cónicas añaden un nivel de versatilidad de limpieza.
  • Cepillos de cerdas de nailon con un núcleo de alambre de acero inoxidable
  • Ideal para válvulas, tubos, cilindros y cámaras estrechas
  • Flexible para doblarse a través de las conexiones, pero lo suficientemente rígido para retirar residuos
  • Las versiones cónicas añaden versatilidad de limpieza
  • Disponible en una gama de diámetros de 0,25 a 2 pulgadas (0,63 a 5 cm)
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo
Bristle Material Nailon
Bristle Type Rigidez ligera
Color-coded No
Material del mango Alambre de acero inoxidable
Handle Type Wire-wound with Loop
Tipo de punta Fan Tip
Esterilidad No estéril
Aspecto Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado Se envía a temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials
Color Blanco
Contenido y almacenamiento Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow.
Diámetro (imperial) 0.25 in.
Diámetro de cerda (imperial) 0,25 pulg.
Diámetro (métrico) 0.64 cm
Diámetro de la cerda (métrico) 0,64 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 x 0.25 x 0.25 in. (40.6 x 0.64 x 0.64 cm)
Desechables No
filtradas por Non-filtered
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Cepillo para limpiar los tubos y las piezas pequeñas
Para utilizar con (equipo) BRSC652-6: NovaPoly Plastic Tube and Stainless Steel Brush Covers
Incluye Con funda
Longitud (imperial) 16 in
Longitud de las cerdas(imperial) 0.25 in.
Longitud del cepillo (imperial) 5 in
Longitud del mango (imperial) 11 in.
Longitud (métrico) 22,9 cm
Longitud de las cerdas (métrico) 0.64 cm
Longitud del cepillo (métrico) 12.7 cm
Longitud del mango (métrico) 27.9 cm
Material Acero inoxidable
N.º de filas de cerdas 23 rows
Envase Each brush is individually packaged
Cantidad 12/Pk.
Resistente a Standard disinfectants and cleaning solutions
Tamaño 16 x 10 x 6 in.
Anchura de cerda (imperial) 0,25 in
Ancho de cerda (métrico) 0,64 cm