Learn More
Epredia™ StainMate™ Max 10 Batch Stainer Accessories
Maintain Epredia™ StainMate™ Max 10 Batch Stainer with StainMate Max 10 Batch Stainer Accessories.
Marca:  Epredia™ E103/SL/WB
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12628446
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Entre los accesorios para sistemas de tinción por lotes StainMate Max 10 se incluyen:
  • Tapa
  • Campana extractora
  • Base con cajón
  • Cubeta de baño para modelo Belair
  • Cubeta de baño adicional
  • Cubeta de baño de agua
  • Cubeta de baño externa
  • Módulo de secado
  • Adaptador de gradilla
  • Gradilla adicional para hasta 20 portaobjetos
  • Gradilla adicional para hasta 30 portaobjetos
Módulo de secador
  • El secador de portaobjetos con ventilador funciona a âˆ1⁄270 °C
  • Se engancha a la izquierda o a la derecha del módulo StainMate
Campana extractora
  • Extrae vapores mediante un filtro de carbón sustituible
  • Se coloca fácilmente en el interior de la base de la campana extractora
  • Puerta transparente con bisagras para facilitar el acceso
Cubeta de baño externa
  • Se coloca en cualquier lateral del módulo StainMate para aumentar la capacidad
  • Hecho de acero inoxidable pulido con baño de acetal blanco y tapa
  • Capacidad: 38mL
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta de baño de agua