Learn More
Epredia™ StainMate™ Max 10 Batch Stainer Accessories
Maintain Epredia™ StainMate™ Max 10 Batch Stainer with StainMate Max 10 Batch Stainer Accessories.
Marca: Epredia™ E103/SL/EXTB
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Entre los accesorios para sistemas de tinción por lotes StainMate Max 10 se incluyen:
- Tapa
- Campana extractora
- Base con cajón
- Cubeta de baño para modelo Belair
- Cubeta de baño adicional
- Cubeta de baño de agua
- Cubeta de baño externa
- Módulo de secado
- Adaptador de gradilla
- Gradilla adicional para hasta 20 portaobjetos
- Gradilla adicional para hasta 30 portaobjetos
Módulo de secador
- El secador de portaobjetos con ventilador funciona a âˆ1⁄270 °C
- Se engancha a la izquierda o a la derecha del módulo StainMate
Campana extractora
- Extrae vapores mediante un filtro de carbón sustituible
- Se coloca fácilmente en el interior de la base de la campana extractora
- Puerta transparente con bisagras para facilitar el acceso
Cubeta de baño externa
- Se coloca en cualquier lateral del módulo StainMate para aumentar la capacidad
- Hecho de acero inoxidable pulido con baño de acetal blanco y tapa
- Capacidad: 38mL
Especificaciones
Cubeta de baño externa |