Learn More
Thermo Scientific Chemicals Stains-All, 96 %
85.12€ - 275.37€
CAS | 7423-31-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C30H27BrN2S2 |
Sinónimo | 1-Etil-2-[(E)-3-(1-etilnaftaleno[1,2-d]tiazolina-2-ilideno)-2-metilpropeno]naftaleno[1,2-d]bromuro de tiazolio; 3,3′-dietil-9-metil-4,5,4′,5′-dibenzotiacarbocianina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15424817
|
Thermo Scientific Chemicals
H32127.03 |
1 g |
85.12€
1 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15434817
|
Thermo Scientific Chemicals
H32127.06 |
5 g |
275.37€
5 g |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
General protein and nucleic acid stain, which stains different colors on bands of RNA (bluish purple), DNA (blue) and proteins (red)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7423-31-6 | |
C30H27BrN2S2 | |
1-Etil-2-[(E)-3-(1-etilnaftaleno[1,2-d]tiazolina-2-ilideno)-2-metilpropeno]naftaleno[1,2-d]bromuro de tiazolio; 3,3′-dietil-9-metil-4,5,4′,5′-dibenzotiacarbocianina |
Especificaciones
0,96 | |
559,58g/mol | |
C30H27BrN2S2 | |
1-Etil-2-[(E)-3-(1-etilnaftaleno[1,2-d]tiazolina-2-ilideno)-2-metilpropeno]naftaleno[1,2-d]bromuro de tiazolio; 3,3′-dietil-9-metil-4,5,4′,5′-dibenzotiacarbocianina |
7423-31-6 | |
3865213 | |
tinción, colorante, teñir… |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-047-7
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Stains-All
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1-ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazol-2(1H)-ylidene)-2-methyl-1-propenyl]-naphtho[1,2-d]thiazol