Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de soporte
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas niqueladas R&L Enterprises™ son resistentes y duraderas.
29.66€ - 40.80€
Especificaciones
Tipo de producto Varilla de soporte
Tamaño de rosca 13 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11739327
Ver documentos
R&L Enterprises™
3019/2
1000 mm
40.80€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11729327
Ver documentos
R&L Enterprises™
3019/1
700 mm
29.66€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con rosca
  • Diámetro de rosca de 13 mm
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
Especificaciones
Especificaciones
Varilla de soporte
13 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
R&L Enterprises™ Varillas de soporte