Learn More
Cole-Parmer™ Abrazadera de extensión de 3 dientes estándar, doble ajuste, medio, cinc chapado en níquel
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Un diente o dedo se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una pinza más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble.
- Mediante el uso de tornillos de mariposa, los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio
- Disponible en acero inoxidable o cinc chapado en níquel
- Se suministra con fundas de vinilo antideslizantes
- Incluye de fibra de vidrio que soporta temperaturas por encima de 100°C
- Disponibles en tamaño pequeño, medio y grande
- Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las abrazaderas a marcos de laboratorio, soportes u otros aparatos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera de extensión de 3 dientes |
| Material | Zinc niquelado |
| Longitud (imperial) | 9,02 in |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Tamaño | Medio |
| Tamaño (métrico) del asa | 0 a 69 mm |
| Tamaño (imperial) del asa | De 0 a 77,97 mm (2,72 pulgadas) |
| Jaw Type | Doble ajuste |