Learn More
Tampón estándar de borato, pH 9,225, NIST, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
Descripción
pH = 9,464 a 0 °C
pH = 9,395 a 5 °C
pH = 9,332 a 10 °C
pH = 9,276 a 15 °C
pH = 9,225 a 20 °C
pH = 9,180 a 25 °C
pH = 9,139 a 30 °C
pH = 9,068 a 40 °C
pH = 9,011 a 50 °C
pH = 8,962 a 60 °C
pH = 8,921 a 70 °C
pH = 8,885 a 80 °C
pH = 9,395 a 5 °C
pH = 9,332 a 10 °C
pH = 9,276 a 15 °C
pH = 9,225 a 20 °C
pH = 9,180 a 25 °C
pH = 9,139 a 30 °C
pH = 9,068 a 40 °C
pH = 9,011 a 50 °C
pH = 8,962 a 60 °C
pH = 8,921 a 70 °C
pH = 8,885 a 80 °C
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium tetraborate decahydrate solution |
Densidad | 1.01g/mL |
pH | 9.225 |
Cantidad | 1 L |
Envase | PE |
Trazabilidad según el NIST | NIST traceable |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.37g/mol |
Título del producto
Tampón estándar de borato, pH 9,225, NIST, Chem-Lab >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido