Learn More
Koettermann™ Standard Cabinet for Acids and Bases, PP, 520x600x1920mm
Koettermann™ Standard Cabinet for Acids and Bases provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs, but is especially suited for storing acids and bases.
en la oferta
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 × 600 × 1920 mm (F × An × Al) |
---|---|
Tipo de producto | Armario para ácidos y bases |
Para utilizar con (aplicación) | Ácidos y bases |
N.º de puertas | 2 |
Código de producto | Marca | Modelo de puerta | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo de puerta | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
14835361
|
Koettermann™
377-00003 |
Con bisagras hacia la izquierda | 4 Cajones, ventilador |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
14825361
|
Koettermann™
377-00001 |
Con bisagras hacia la izquierda | 4 cajones, sin ventilador |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15518545
|
Koettermann™
377-00002 |
Con bisagras a la derecha | 4 cajones, sin ventilador |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Armario alto para ácidos y bases
- Dos puertas
- Cuatro cajones
Especificaciones
520 × 600 × 1920 mm (F × An × Al) | |
Armario para ácidos y bases | |
Ácidos y bases | |
2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Koettermann™ Standard Cabinet for Acids and Bases, PP, 520x600x1920mm