Learn More
Corning™ Boquillas de bioimpresión cónicas estándar
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Grosor:
22 G
25 G
27 G
Nozzle Diameter (Metric):
200 μm
250 μm
410 μm
Color:
Azul
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Fabricadas en polipropileno
- Incluyen un conector Luer hembra
- Disponibles en 22 G, 25 G y 27 G.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Boquillas de bioimpresión |
| Material | Polipropileno |
| Nozzle Diameter (Metric) | 410 μm |
| Descripción | Incluye conector Luer hembra |
| Grosor | 22 G |
| Longitud (imperial) | 1,26 in |
| Longitud (métrico) | 32 mm |
| Cantidad | 50 boquillas |