Descripción
- Mediante una fuente infrarroja que emite un haz de luz en ángulo con la superficie, un sensor mide la luz reflejada.
- Dispone de una pantalla LCD de 3 dígitos y permite seleccionar mediante interruptor un ángulo de medición de 60° estándar o un ángulo de 20° para medir superficies de alto brillo.
- El sensor está separado del medidor para medir superficies difíciles de alcanzar.
- Incluye un cable de conexión en espiral de 30,5 cm y cuatro pilas AAA de 1,5 V.