Learn More
3M™ Tubo de suministro de aire comprimido estándar
Marca: 3M™ 7000044242
304.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Respiratorios | |
Sistema de respiración | |
1 unidad | |
10 m |