Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de extensión de conjunto de transferencia de fluidos
Código de producto. 17810617 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Estilo de los tubos:
12,7 mm de D.I., pared de 3,2 mm, C-Flex 374, 1 m
12,7 mm de D.I., pared de 3,2 mm, C-Flex 374, 2,5 m
12,7 mm de D.I., pared de 3,2 mm, C-Flex 374, 5 m
3,2 mm de D.I., pared de 1,6 mm, C-Flex 374, 1 m
3,2 mm de D.I., pared de 1,6 mm, C-Flex 374, 2,5 m
3,2 mm de D.I., pared de 1,6 mm, C-Flex 374, 5 m
6,35 mm de D.I., pared de 1,6 mm, C-Flex 374, 1 m
6,35 mm de D.I., pared de 1,6 mm, C-Flex 374, 2,5 m
6,35 mm de D.I., pared de 1,6 mm, C-Flex 374, 5 m
6,35 mm de D.I., pared de 2,4 mm, C-Flex 374, 1 m
6,35 mm de D.I., pared de 2,4 mm, C-Flex 374, 2,5 m
6,35 mm de D.I., pared de 2,4 mm, C-Flex 374, 5 m
9,52 mm de D.I., pared de 3,2 mm, C-Flex 374, 1 m
9,52 mm de D.I., pared de 3,2 mm, C-Flex 374, 2,5 m
9,52 mm de D.I., pared de 3,2 mm, C-Flex 374, 5 m
Tamaño de los tubos:
1 m (3,25 ft)
2,5 m (8,2 ft)
5 m (16,4 ft)
Dimensiones:
1/2 in DI x 1/8 in pared
1/4 in DI x 1/16 in pared
1/4 in DI x 3/32 in pared
1/8 in DI x 1/16 in pared
3/8 in DI x 1/8 in pared
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17810617
Marca: Thermo Scientific™ SH31079.01
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 1/8 in DI x 1/16 in pared
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Estilo de los tubos 3,2 mm de D.I., pared de 1,6 mm, C-Flex 374, 1 m
Tamaño de los tubos 1 m (3,25 ft)