Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto en Y de transferencia de fluidos estándar
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
- Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
- Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
- Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
- Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 1/8 in DI x 1/16 in pared |
| Contenido y almacenamiento | Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). |
| Estilo de los tubos | 3 x 3,2 mm de D.I. x 1,6 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m |
| Tamaño de los tubos | 2 x 0.51m (20 in.) to 0.51m (20 in.) |