Learn More
Koettermann™ Armario suspendido estándar de 1200 x 480 x 350 mm
El armario suspendido estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 1200 x 480 x 350 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
Marca: Koettermann™ 307-00164
Detalles adicionales : Peso : 23.40000kg
Description
- Armario montado en pared
- Parte delantera abierta
- Un estante
- Paneles laterales
Specifications
350 x 1200 x 480 mm | |
Parte delantera abierta/sin puertas | |
No |
Armario montado en pared | |
1 | |
Ninguno |