Learn More
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x780x366
Koettermann™ Standard Hanging Cabinet, 1500x780x366 provides suitable storage to accommodate a variety of laboratory needs.
980.93€ - 1062.97€
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) | 350 x 1500 x 780 mm |
---|---|
N.º de puertas | 3 |
N.º de estantes | 1 |
Tipo de producto | Armario montado en pared |
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mecanismo de bloqueo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15763122
|
Koettermann™
307-00210 |
Sí |
1062.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15753122
|
Koettermann™
307-00209 |
No |
980.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Wall-mounted cabinet
- Three doors
- One shelf
- Side panels
Especificaciones
350 x 1500 x 780 mm | |
3 | |
1 | |
Armario montado en pared |