Learn More
Thermo Scientific™ Agar para recuento en placa estándar (APHA) (deshidratado)
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
Descripción
Determine los recuentos en placa de microorganismos en alimentos, productos lácteos, agua residual y otros materiales de importancia sanitaria con este medio.
- Cumple con la formulación de APHA, AOAC y PHLS
- El control de calidad del agar para recuento en placa estándar (APHA) incluye pruebas conforme a la ISO 11133:2014
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014 |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Tipo de prueba | Agar para recuento en placa estándar APHA |
| Cantidad | Unidad |
| Producción | Para medios de 21,3 l |
For laboratory use only