Learn More
Ratiolab™ Bolsas de desecho de residuos de polipropileno estándar
Descripción
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- La bolsa no debe estar completamente cerrada para la esterilización en autoclave
- Práctico soporte de sobremesa, recubierto de plástico, con 3 patas de goma disponibles para un tamaño de bolsa de 200 mm x 300 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 110 L |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Grosor (métrico) | 50 μm |
| Dimensiones (L x An) | 700 x 1100 mm (An. x Al.) |
| Tipo de producto | Bolsas para eliminación de residuos |