Learn More
Thermo Scientific™ Manual, agujas extraíbles, jeringas de gas para instrumentos de GC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ para la introducción manual precisa y reproducible de muestras en instrumentos de GC, con o sin aguja.
Obtenga durabilidad, claridad y precisión con las jeringas de aguja extraíble manuales Thermo Scientific™. Se utilizan para la inyección manual de muestras en instrumentos de cromatografía de gases (GC) con o sin aguja y proporcionan precisión y reproducibilidad para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Elija entre varios tipos y tamaños. Estas jeringas disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
- Resistencia a disolventes mejorada
- Mayor escala de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Claridad
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
Precisión
El diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
- Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
- Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
- Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble |
| Desechables | Reusable |
| Número de punta de aguja | 365 RN461 |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 1000 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | Romo |
| Para utilizar con (equipo) | Gas Chromatography Systems |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.