Learn More
Spectrum™ Labs Tubos de diálisis de RC estándar
Click to view available options
Diámetro (métrico):
33 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por™ MacroDialyzer.
- Discos de membrana precortados de celulosa regenerada (RC)
- Se suministran secos con glicerol como humectante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos de diálisis de RC estándar |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Cantidad | 50 Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tubos de diálisis de RC de grado estándar |