Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
16 mm
20,4 mm
29 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Los tubos de diálisis multiuso son ideales para diálisis generales para una gran variedad de aplicaciones y volúmenes
- Grado de membrana
- Tipo de membrana: RC
- Corte de peso molecular: 12 a 14 K
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Membrana de diálisis |
| MWCO | De 12 a 14 kD |
| Material | Celulosa regenerada |
| Diámetro (métrico) | 48 mm |
| Diámetro (imperial) | 1,88 in |
| Longitud (imperial) | 50 pies |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Capacidad (métrico) | 18 mL |
| Cantidad | 50 Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Algunos rollos de tubos no contienen glicerina y no requieren remojo antes de su uso |