Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SILGUR estándar sobre placas de vidrio
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Indicador fluorescente:
Ning.
UV254
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
- Sílice 60, superficie específica (BET) de ∼ 500 m2/g, poros de 60 Å de tamaño medio,
- Volumen de poro específico 0,75 mL/g, tamaño de partícula 5–17 μm
- Disponible como placas de vidrio con o sin indicador fluorescente
- También disponible como láminas de aluminio Xtra ALUGRAM™
- Excelente eficacia de separación
- De corte fácil y fiable
- Excelente humectabilidad
- Zona de kieselguhr para la aplicación rápida de muestras
- Ya que el kieselguhr muestra una inercia total hacia un gran número de compuestos, las muestras siempre forman una banda estrecha en la interfaz de los dos adsorbentes, independientemente de la forma, el tamaño o la posición de las manchas en la zona de concentración (ver figura). La separación tiene lugar en la capa de sílice
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Sílice 60 |
| Tamaño de partículas | 5-17 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa de vidrio |
| Indicador fluorescente | Ning. |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |