Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de montaje estándar de frascos de un solo uso, PETG, juego de 2 tapones con orificio
Thermo Scientific™ Polycarbonate Single-Use Bottle Assembly System includes a Nalgene Square Polycarbonate Bottle, a 53 B ported closure with one vent filter line and two 1/4-in plugged connection lines.
2218.68€ - 2355.00€
Especificaciones
Material | PETG |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Product Type | Sistema de montaje de frascos estándar de un solo uso sistema |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17827381
|
Thermo Scientific™
SB00006-I |
125 mL |
2355.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17837381
|
Thermo Scientific™
SB00007-I |
250 mL |
2355.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17847381
|
Thermo Scientific™
SB00008-I |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
17857381
|
Thermo Scientific™
SB00009-I |
1 L |
2355.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Key benefits:
- Designed for a broad range of applications, including bioproduction, life science, and general lab use
- Helps eliminate setup and post-use cleaning steps required for reuseable containers
- Helps reduce cross-contamination risks
- Allows process-specific flexibility with multiple bottle sizes
Assembly details:
- Bottles are available in polycarbonate (PC) and polyethylene terephthalate glycol (PETG) contact surfaces
- Each bottle is topped with an assembly including a cap, puck, and tubing
- Most assemblies contain two ports with C-Flex™ tubing; the 2 L size includes a third port, also with C-Flex tubing (Cat. No. SB00010I)
- One line on each assembly is dedicated to venting
- The second and third lines are for liquid transfer and include 1/8 in. plug fittings, to be used with your preferred welding or sealing equipment
- Fluid path of the finished product has been validated according to AAMI TIR33 with a 10-6 sterility assurance level (SAL)
Especificaciones
PETG | |
Sistema de montaje de frascos estándar de un solo uso sistema | |
Tapón de rosca | |
Estéril |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Sistema de montaje estándar de frascos de un solo uso, PETG, juego de 2 tapones con orificio