Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de montaje estándar de frascos de un solo uso, policarbonato, juego de 3 tapones con orificio, 2 l
El sistema de montaje de frascos de un solo uso de PETG de Thermo Scientific™ incluye un frasco cuadrado de PETG Nalgene un tapón con orificios de 38 a 430 mm con una línea de filtro de ventilación y una línea de conexión obstruida de 0,317 cm (1/8 pulg).
Marca: Thermo Scientific™ SB00005-I
2106.99 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.17000kg
Descripción
Ventajas clave:
- Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la bioproducción, las ciencias de la vida y el uso general de los laboratorios.
- Ayuda a eliminar los pasos de configuración y limpieza posteriores al uso necesarios para los recipientes reutilizables.
- Ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada.
- Permite una flexibilidad específica del proceso con varios tamaños de frasco.
Detalles de montaje:
- Los frascos están disponibles en superficies de contacto de policarbonato (PC) y polietileno tereftalato con glicol (PETG).
- Cada frasco está rematado con un conjunto que incluye un tapón, un disco y un tubo.
- La mayoría de los conjuntos contienen dos puertos con tubos C-Flex™; el tamaño de 2 l incluye un tercer puerto, también con tubos C-Flex.
- Una línea en cada conjunto está dedicada a la ventilación.
- Las líneas segunda y tercera son para la transferencia de líquidos e incluyen accesorios de tapones de 0,317 cm (1/8 pulg), que se utilizarán con el equipo de soldadura o sellado que prefiera.
- La trayectoria del líquido del producto acabado se ha validado de acuerdo con AAMI TIR33 con un nivel de garantía de esterilidad de 10 a 6 (SAL).
Especificaciones
67,62 oz | |
Policarbonato | |
Sistema de montaje de frascos estándar de un solo uso sistema | |
Tapón de rosca | |
Estéril |
2 L | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sí | |
Polipropileno |