Learn More
Implen™ Soluciones estándar NanoPhotometer™
Utilícelo para controlar la precisión fotométrica del NanoPhotometer™ NP120, NP80, N60 y N50 (NanoVolume)
71.66€ - 362.96€
Especificaciones
Tipo Solución de hidrógenoftalato potásico (PHP) no tóxico
Requisitos de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Longitud de onda 280 nm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15713217
Ver documentos
Implen™
N-568-S2
NanoPhotometer N60 y NP80 2 x 0,5 mL
71.66€
paquete de 2
15765805
Ver documentos
Implen™
N-568-S
NanoPhotometer N60 y NP80 10 x 0,5 mL
362.96€
cada uno
16473909
Ver documentos
Implen™
N-120-S
NanoPhotometer N120 5 x 1 ml (por solución) 349.00€
paquete de 5
Disponible descuento por volumen
Descripción
Descripción
  • Standard solutions for the control of photometric accuracy
  • Verifies the instrument's absorbance accuracy
  • For use with NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
  • CAS-No: 877-24-7
Especificaciones
Especificaciones
Solución de hidrógenoftalato potásico (PHP) no tóxico
Almacenar a temperatura ambiente
280 nm
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Implen™ Soluciones estándar NanoPhotometer™