Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje antiestáticas y cuadradas estándar
Código de producto. p-7114441 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15788167 140 x 140 x 22 mm paquete de 500
15778167 85 x 85 x 24 mm paquete de 500
15768167 46 x 46 x 8 mm paquete de 500
3 options
Código de producto. 15788167
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje antiestáticas, cuadradas, estándar de Fisherbrand™ son navecillas de poliestireno con superficies lisas.
  • Fabricadas y envasadas en una sala limpia.
  • Disponibles en blanco, negro o azul para un mejor contraste de color que garantice la eliminación completa de las muestras.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Escala de temperatura de -10C a + 70 °C (de -14F a + 158 °F)
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia.
  • Antiestáticos.
  • 3 tamaños.
  • Pack de 500
  • Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA
  • Desechable
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Color Azul
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Cuadrada
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje antiestática
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Cantidad 500 Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) 14°F to 158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +70 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 140 x 22 mm
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 140 mm
Anchura (imperial) 5,5 in
Anchura (métrico) 140 mm
Altura (métrico) 22 mm
Altura (imperial) 0.9 in.