Learn More
Sampling Systems™ Cajas de divisor de muestras de acero estándar
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Anchura del aliviadero (métrico):
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
N.º de aliviaderos:
8
10
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Simplemente deje caer la muestra en la parte superior y la muestra está dividido en dos
- Divida las gotas de muestra en las cajas de divisor de debajo
- Se recomienda que el ancho de las ranuras sea de 2,5 a 3 veces más grande que el diámetro de la partícula más grande que se vaya a dividir
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de Divisor |
| Material | Acero |
| Capacidad (métrico) | 13,14 L |
| N.º de aliviaderos | 10 |
| Para utilizar con (aplicación) | División y reducción de muestras a granel |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 362 x 216 x 168 mm |
| Anchura del aliviadero (métrico) | 30 mm |