Learn More
Sampling Systems™ Standard Steel Sample Splitter Riffle Boxes
These easy-to-use Sample Splitters in standard steel are for dividing and reducing bulk samples.
Marca: Sampling Systems™ 8600M-65
Detalles adicionales : Peso : 20.16000kg
Descripción
- Simplemente deje caer la muestra en la parte superior y la muestra está dividido en dos
- Divida las gotas de muestra en las cajas de divisor de debajo
- Se recomienda que el ancho de las ranuras sea de 2,5 a 3 veces más grande que el diámetro de la partícula más grande que se vaya a dividir
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Caja de Divisor | |
46,76 L | |
División y reducción de muestras a granel | |
65 mm |
Acero | |
8 | |
600 x 313 x 249 mm |