Learn More
Koettermann™ Mesa estándar, cargas pesadas, ruedas, 1200 x 600 x 750 mm
La mesa estándar Koettermann™, cargas pesadas, ruedas, 1200 x 600 x 750 mm, es una mesa de laboratorio móvil con una encimera duradera y está diseñada para soportar un peso más pesado de lo normal.
Marca: Koettermann™ 507-00009
Detalles adicionales : Peso : 42.50000kg
Descripción
- Mesa móvil de alta resistencia
- Encimera TopResist
- Estante de acero
Especificaciones
Encimera TopResist | |
Mesa móvil | |
600 mm | |
1 |
Alta resistencia | |
750 mm | |
1200 mm | |
Acero |