Learn More
Koettermann™ Armario alto estándar con unas dimensiones de 900 x 1920 x 366 mm
El armario alto estándar Koettermann™, con unas dimensiones de 900 x 1920 x 366 mm, proporciona un almacenamiento adecuado para satisfacer una variedad de necesidades de laboratorio.
Marca:  Koettermann™ 301-00073
Código de producto. 14865301
  • 1920.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Armario alto de almacenamiento
  • Dos puertas
  • Tres estantes
  • Bloqueable
Especificaciones
Especificaciones
366 × 900 × 1920 mm (F × An × Al)
2
Armarios murales
Bloqueo
3