Learn More
Ratiolab™ Bolsas para eliminación de residuos estándar
Código de producto. p-7159187
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 800 x 0,05 mm
600 x 800 x 0,1 mm
Cantidad:
100/paq.
125/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Cantidad unitSize
13475879 600 x 800 x 0,05 mm 100/paq. paquete de 100
15134492 600 x 800 x 0,1 mm 125/paq. paquete de 125
2 options
Código de producto. 13475879
Marca: Ratiolab™ 7001210
Una excelente opción para la eliminación de instrumental de laboratorio contaminado.
  • Fabricado con película de polipropileno muy resistente
  • Con una amplia costura en la parte inferior
  • Esterilizable en autoclave a 134 °C (la bolsa no debe estar completamente cerrada)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 32 L
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de eliminación de residuos
Material Polipropileno
Cantidad 100/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 800 x 0,05 mm
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos estándar