Learn More
Alla France™ Hidrómetro estandarizado
Código de producto. 15717102
Click to view available options
Longitud (métrico):
335 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15717102
Marca: Alla France™ 3504LC095/15qp
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El hidrómetro estandarizado Alla France™ está diseñado para medir la densidad relativa de un líquido.
  • Temperatura de calibración 15 °C
  • Serie L50
  • Se suministra en una caja de plástico
  • Para su uso en la industria petrolera
Especificaciones
Tipo Hidrómetro estandarizado
Exactitud ±0,0005 g/ml
Incrementos 0.0005 g/mL
Certificaciones/conformidad NF T60101
Longitud (métrico) 335 mm
Descripción Intervalo de 0,95 a 1 g/ml