Learn More
Cloruro estánnico, 5-hidrato, masa, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15548194 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 15548194
Marca: Avantor J.T.Baker 397101
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stannic Chloride
Nombre de nota 5-Hydrate
CAS 10026-06-9
Forma física Bultos
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cl4H10O5Sn
Número MDL MFCD00149864
Sinónimo tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
Clave InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Nombre IUPAC tetraclorostannano;pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 350.59
PubChem CID 61442
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.58
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.04kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.