Learn More
Stannous Chloride, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
2859.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Adecuado para la determinación de mercurio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Stannous Chloride |
Nombre de nota | Dihydrate |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 2.5 kg |
Notas de grado de pureza | Meets ACS reagent chemical requirements |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.63 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 2.71kg |