Learn More
Thermo Scientific™ Prueba Staphylase™
Beschreibung
Generalmente se acepta como característica identificativa del Staphylococcus aureus su capacidad de producir coagulasa libre y ligada (o factor de aglutinación). La presencia de factor de aglutinación se puede detectar de varias maneras. La prueba Staphylase Oxoid, detecta la presencia de factor de aglutinación a través de la aglutinación de eritrocitos ovinos sensibilizados con fibrinógeno1,2. La especificidad de la reacción está garantizada por una prueba simultánea con un reactivo de control (eritrocitos ovinos insensibilizados), en el que no se debe observar ninguna reacción de aglutinación.
El kit incluye un reactivo de prueba compuesto por eritrocitos ovinos sensibilizados con fibrinógeno de conejo, reactivo de control compuesto por eritrocitos ovinos insensibilizados y tarjetas de reacción desechables.
Todos los kits contienen componentes suficientes para 100 pruebas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Conjuntos de control | Positivo |
| Descripción | Prueba Staphylase |
| Analitos detectables | Staphylococcus aureus |
| Tipo | Kit de prueba de Staphylococcus aureus |
| Incluye | Reactivo de prueba, reactivo de control, tarjetas de reacción desechables. Todos los kits contienen componentes suficientes para 100 pruebas. |
| Cantidad | Kit para 100 pruebas |
| Clase de organismo diana | Staphylococcus aureus |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.