Learn More
Almidón, soluble, reactivo para ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10055920
Almidón, soluble, reactivo para ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055920
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10055920
Marca: Thermo Scientific Acros 424491000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-84-9
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Número MDL MFCD00082026
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch
Color Blanco
Nombre de nota Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Forma física Polvo
Punto de fusión 256.0°C to 258.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (90°C).
Cantidad 100 g
Grado Reactivo ACS
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.4% max.
Sensibilidad Passes Test
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468679 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Número de loteA0468678 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Número de loteA0467100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/10/2024 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Número de loteA0467099 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Número de loteA0466118 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Almidón, soluble, reactivo para ACS, Thermo Scientific Chemicals >