Learn More
Solución de almidón, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9005-84-9 |
| Fórmula molecular | C12H22O11 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | alpha-maltose, maltose, starch, soluble, amylodextrin, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose |
| Clave InChI | GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 342.30 |
| PubChem CID | 439341 |
| ChEBI | CHEBI:18167 |