Learn More
Solución de almidón, Honeywell Fluka™
Indicador, 1 % en H2O
350.78€ - 388.26€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Starch Solution |
---|---|
Densidad | 1.005g/mL at 25°C |
Sinónimo | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15683580
|
Honeywell-Fluka
319554-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
15693580
|
Honeywell-Fluka
319554-500ML |
500 mL |
388.26€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Starch Solution | |
1.005g/mL at 25°C | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de almidón, Honeywell Fluka™