Learn More
Almidón, Thermo Scientific Chemicals
35.07€ - 86.13€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Forma física Solución
Punto de ebullición 100.0°C
Fórmula molecular (C6H10O5)n
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10483543
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
380641000
100 mL Frasco de plástico
35.07€
100 ml
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10639504
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
380645000
500 mL Frasco de plástico
86.13€
500 ml
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Starch
Solución
(C6H10O5)n
1.0000g/mL
Frasco de plástico
1
9005-84-9, 7732-18-5
100.0°C
MFCD00082026
Pure
Passes Test