Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pESG-IBA para expresión en mamíferos
Tienda IBA Lifesciences Productos
Description
El pESG-IBA es un vector de expresión pequeño recomendado para la expresión transitoria de proteínas en líneas celulares que proporcionan el antígeno T grande de SV40 para la replicación extracromosómica con ORI de SV40.
- NeoR para la generación de líneas de células estables
- Promotor del citomegalovirus (CMV) inmediato-precoz: expresión constitutiva de alto nivel
- ORI de SV40: origen de replicación para la replicación extracromosómica impulsada por el antígeno T grande de SV40 (según lo proporcionado por las células HEK293T o COS-1, -3, -7)
- ColE1 + Amp: para propagación en E. coli
- NeoR: gen de resistencia a la neomicina para generar líneas celulares estables
- BM40: señal de secreción para transferir la proteína expresada al medio (no para todos los vectores disponibles)
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pESG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pESG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pESG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Specifications
Specifications
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema StarGate™, células huéspedes de mamíferos |
| Agente inductor | Antígeno T grande de SV40 (p. ej. COS1 o COS7) |
| Incluye | Gen de resistencia a la neomicina |
| pH | 8 |
| Promotor | CMV humano inmediato-precoz |
| Tipo de producto | Vectores Acceptor para expresión de mamíferos |
| Tampón de almacenamiento | Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg |
| Contenido y almacenamiento | de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta Twin-Strep/FLAG para el extremo C-terminal |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.