Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pESG-IBA para expresión en mamíferos
Código de producto. 15613788 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Vector:
PESG-IBA wt1
PESG-IBA wt2
pESG-IBA 102
pESG-IBA 103
pESG-IBA 104
pESG-IBA 105
pESG-IBA 123
pESG-IBA 142
pESG-IBA 143
pESG-IBA 145
pESG-IBA 162
pESG-IBA 164
pESG-IBA 167
pESG-IBA 168
pESG-IBA 23
pESG-IBA 25
pESG-IBA 3
pESG-IBA 33
pESG-IBA 35
pESG-IBA 43
pESG-IBA 45
pESG-IBA 5
pESG-IBA 62
pESG-IBA 63
pESG-IBA 64
pESG-IBA 65
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. Vector unitSize
15613788 pESG-IBA 33 5 microgramos
15653778 PESG-IBA wt1 5 microgramos
15663778 PESG-IBA wt2 5 microgramos
15673778 pESG-IBA 3 5 microgramos
15683778 pESG-IBA 5 5 microgramos
15693778 pESG-IBA 23 5 microgramos
15603788 pESG-IBA 25 5 microgramos
15623788 pESG-IBA 35 5 microgramos
15633788 pESG-IBA 43 5 microgramos
15643788 pESG-IBA 45 5 microgramos
15653788 pESG-IBA 62 5 microgramos
15663788 pESG-IBA 63 5 microgramos
15673788 pESG-IBA 64 5 microgramos
15683788 pESG-IBA 65 5 microgramos
15693788 pESG-IBA 102 5 microgramos
15603798 pESG-IBA 103 5 microgramos
15613798 pESG-IBA 104 5 microgramos
15623798 pESG-IBA 105 5 microgramos
15633798 pESG-IBA 123 5 microgramos
15643798 pESG-IBA 142 5 microgramos
15653798 pESG-IBA 143 5 microgramos
15663798 pESG-IBA 145 5 microgramos
15673798 pESG-IBA 162 5 microgramos
15683798 pESG-IBA 164 5 microgramos
15693798 pESG-IBA 167 5 microgramos
15603808 pESG-IBA 168 5 microgramos
26 options
Código de producto. 15613788
Marca: IBA Lifesciences 54433001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la expresión constitutiva de alto nivel de proteínas recombinantes en una amplia gama de células huéspedes de mamíferos a través del promotor del CMV, con réplica en líneas celulares que están latentemente infectadas con el antígeno T grande SV40.
Vectores de expresión de mamíferos pESG-IGA
El pESG-IBA es un vector de expresión pequeño recomendado para la expresión transitoria de proteínas en líneas celulares que proporcionan el antígeno T40 grande SV para la replicación extracromosomal con SV40 ori. NeoR para la generación de líneas de células estables.
  • Promotor del citomegalovirus inmediato-temprano (CMV): expresión constitutiva de alto nivel
  • SV40 ori: origen de la replicación para la replicación extracromosómica impulsada por el antígeno T grande SV40 (según lo proporcionado por las células HEK293T o COS-1, -3, -7)
  • ColE1 + Amp: para propagación en E. coli
  • NeoR: gen de resistencia a la neomicina para generar líneas celulares estables
  • BM40: señal de secreción para transferir la proteína expresada al medio (no disponible para todos los vectores)
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
  • Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
  • Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
  • Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
  • Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
  • El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Formato Líquido
Para utilizar con (equipo) Sistema StarGate™, células huéspedes de mamíferos
Agente inductor Antígeno T grande de SV40 (p. ej. COS1 o COS7)
Incluye Neomycin resistance gene
pH 8
Promotor Promotor inmediato-temprano del citomegalovirus humano (CMV)
Tipo de producto Vectores Acceptor para expresión de mamíferos
Tampón de almacenamiento Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg
Contenido y almacenamiento de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
Etiqueta de proteína 6xHis-tag para terminaciones C
Concentración 250 ng/μl
Cantidad 5 μg
Vector pESG-IBA 33
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes