Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pESG-IBA para expresión en mamíferos
Código de producto. 15683788 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Vector:
PESG-IBA wt1
PESG-IBA wt2
pESG-IBA 102
pESG-IBA 103
pESG-IBA 104
pESG-IBA 105
pESG-IBA 123
pESG-IBA 142
pESG-IBA 143
pESG-IBA 145
pESG-IBA 162
pESG-IBA 164
pESG-IBA 167
pESG-IBA 168
pESG-IBA 23
pESG-IBA 25
pESG-IBA 3
pESG-IBA 33
pESG-IBA 35
pESG-IBA 43
pESG-IBA 45
pESG-IBA 5
pESG-IBA 62
pESG-IBA 63
pESG-IBA 64
pESG-IBA 65
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. 15683788
Marca: IBA Lifesciences 54465001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la expresión constitutiva de alto nivel de proteínas recombinantes en una amplia gama de células huéspedes de mamíferos a través del promotor del CMV, con réplica en líneas celulares que están latentemente infectadas con el antígeno T grande SV40.
Vectores de expresión de mamíferos pESG-IGA
El pESG-IBA es un vector de expresión pequeño recomendado para la expresión transitoria de proteínas en líneas celulares que proporcionan el antígeno T40 grande SV para la replicación extracromosomal con SV40 ori. NeoR para la generación de líneas de células estables.
  • Promotor del citomegalovirus inmediato-temprano (CMV): expresión constitutiva de alto nivel
  • SV40 ori: origen de la replicación para la replicación extracromosómica impulsada por el antígeno T grande SV40 (según lo proporcionado por las células HEK293T o COS-1, -3, -7)
  • ColE1 + Amp: para propagación en E. coli
  • NeoR: gen de resistencia a la neomicina para generar líneas celulares estables
  • BM40: señal de secreción para transferir la proteína expresada al medio (no disponible para todos los vectores)
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
  • Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
  • Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
  • Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
  • Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
  • El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Formato Líquido
Para utilizar con (equipo) Sistema StarGate™, células huéspedes de mamíferos
Agente inductor Antígeno T grande de SV40 (p. ej. COS1 o COS7)
Incluye Neomycin resistance gene
pH 8
Promotor Promotor inmediato-temprano del citomegalovirus humano (CMV)
Tipo de producto Vectores Acceptor para expresión de mamíferos
Tampón de almacenamiento Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg
Contenido y almacenamiento de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
Etiqueta de proteína FLAG-tag para terminaciones N
Concentración 250 ng/μl
Cantidad 5 μg
Vector pESG-IBA 65
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes