Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pLSG-IBA para Baculo
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
Vectores de expresión PLSG-IGA vectores de expresión del virus Bacula (células de insectos)
El vector pLSG-IBAwt1 porta el promotor de la poliedrina para la expresión de alto nivel en las células de insectos. La co-transfección con el ADN AcMNPV linealizado BacPAK6 (Clontech) o el ADN AcMNPV modificado por el FlashBAC (Oxford Expression Technologies) permite la generación de baculovirus recombinante con una eficiencia muy alta mediante la reconstitución de un gen esencial (ORF 1629) y la eliminación en gran medida de un virus natural.
- Clonación y expresión de proteínas recombinantes en células de insectos
- El promotor de la poliedrina impulsa la expresión de alto nivel del inserto
- La resistencia a la ampicilina y al origen de la replicación (pUC) de ColE1 apoyan la propagación en E. coli
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
- Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
- Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
- Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
- Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
- El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Stargate™, células húespedes de insectos |
| Agente inductor | ADN linealizado cmNPV BacPAK6 (Clontech) o ADN cmNPV modificado flashBAC circular (Oxford Expression Technologies) |
| Incluye | pUC ori, resistencia a la ampicilina |
| pH | 8 |
| Promotor | Poliedrina |
| Tipo de producto | Vector Acceptor para la expresión de la Bacula (célula de insecto) |
| Tampón de almacenamiento | Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg |
| Contenido y almacenamiento | de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo |
| Etiqueta de proteína | GST-tag para terminaciones N |
| Mostrar más |