Learn More
IBA Lifesciences StarGate pPSG-IBA Acceptor Vectors for E. coli Expression
Achieves high-level expression in E. coli by the T7 promoter by providing specified genetic surroundings for optimal expression and purification of non-toxic proteins.
Marca: IBA Lifesciences 5-4368-001
Descripción
Vectores de expresión PPSG-IGA en E. coli:
Los vectores pPSG-IBA utilizan el promotor T7 y la ARN polimerasa T7 para la transcripción de alto nivel del gen de interés. Como el promotor T7 es más fuerte que el promotor tet, se recomiendan los vectores pPSG-IBA en los casos en los que la expresión con el promotor tet no lleve a rendimientos significativos de la proteína recombinante.
- Expresión de alto nivel en E. coli por parte del promotor T7 bacteriófago
- Transcripción de alto nivel por ARN polimerasa T7 en cepas de BL21
- Expresión de alto nivel de proteínas no tóxicas
- Inducción por IPTG
- Adecuado para transcripción/traducción in vitro
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
- Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
- Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
- Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
- Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
- El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Líquido | |
pPSG-IBA 168 | |
8 | |
Vector Acceptor para la expresión en E. coli | |
2-8 °C para uso frecuente, -20 °C para almacenamiento a largo plazo | |
250 ng/μl | |
Longitud total: 3469 | |
Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes |
Sistema Stargate™, E. coli BL21(DE3) | |
Huésped de E. coli con el gen de la polimerasa de ARN T7 (p. ej BL21(DE3) ) | |
T7 | |
Tampón de TE de 20 μe: Tris-HCl 10 mM, 1 mM de EDTA por 5 μL | |
Twin-Strep-tag/FLAG-tag para terminaciones C | |
5 μg | |
Transparente |